Learn More
Trityl Tetrakis(pentafluorophenyl)borate, 97%
Codice prodotto. 10491733 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10491733 1 g Bottiglia in vetro 1g
10066422 5 g Bottiglia in vetro 5g
2 options
Codice prodotto. 10491733
Marca: Thermo Scientific Acros 382390010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 136040-19-2 | C43H15BF20 | 922.37 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 136040-19-2
Formula molecolare C43H15BF20
Molecular Weight (g/mol) 922.37
Numero MDL MFCD03426981
InChI Key TZOSNOQHGGONMD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo triphenylmethylium tetrakis perfluorophenyl borate, trityl tetrakis pentafluorophenyl borate, trityl tetrapentafluorophenyl borate, methylium, triphenyl-, tetrakis pentafluorophenyl borate 1-, triphenylcarbenium tetrakis pentafluorophenyl borate, methylium, triphenyl-, tetrakis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl borate 1-1:1, tetrakis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl boranuide; triphenylmethylium, methylium, triphenyl-, tetrakis pentafluorophenyl borate 1-1:1, tritylium tetrakis pentafluorophenyl borate, triphenylmethyliumtetrakis pentafluorophenyl borate
PubChem CID 9832824
SMILES C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.FC1=C(F)C(F)=C(C(F)=C1F)[B-](C1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F)(C1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F)C1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Specifica
Materiale o nome chimico Trityl tetrakis(pentafluorophenyl)borate
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
IUPAC Name diphenylmethylbenzene;tetrakis(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)boranuide
Peso formulazione 922.37
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Trityl tetrakis(pentafluorophenyl)borate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.