Learn More
TRMT2B Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | TRMT2B |
|---|---|
| Concentrazione | 0.29 mg/mL |
| Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16810335
|
Proteintech
20767-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16800335
|
Proteintech
20767-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Probable S-adenosyl-L-methionine-dependent methyltransferase that catalyzes the formation of 5-methyl-uridine at position 54 (m5U54) in all tRNA. May also have a role in tRNA stabilization or maturation.Specifica
| TRMT2B | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| Q96GJ1 | |
| 79979 | |
| TRMT2B Fusion Protein Ag14750 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| TRMT2B |
| 0.29 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| CXorf34, TRM2 homolog, TRMT2B | |
| TRMT2B | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |