missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ TRMT9B 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
Specifica
Specifica
| Quantità | 0.1 mL |
| Content And Storage | Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Research Category | Amino Acids Drugs and other small molecules, Cancer, Endocrinology, Signal Transduction |
| Bersaglio | TRMT9B |
| Sinonimo | C8orf79, EC 2.1.1.-, KIAA1456 |
| Simbolo del gene | TRMT9B |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto