Learn More
TRMU Mouse anti-Canine, Human, Mouse, Clone: OTI2A4, TrueMAB™, Origene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA505699S
Descrizione
TRMU Monoclonal antibody specifically detects TRMU in Canine, Human, Mouse samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western BlotSpecifica
| TRMU | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| O75648, Q9DAT5 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 481204, 55687, 72026 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
| Immunocytochemistry, Western Blot | |
| OTI2A4 | |
| Unconjugated | |
| TRMU | |
| 1110005N20Rik; 1600025P05Rik; AI314320; LCAL3; lung cancer associated lncRNA 3; mitochondrial 5-methylaminomethyl-2-thiouridylate-methyltransferase; mitochondrial tRNA-specific 2-thiouridylase 1; MTO2; MTO2 homolog; MTU1; TRMT; Trmt1; Trmu; tRNA (5-methylaminomethyl-2-thiouridylate)-methyltransferase 1; tRNA 5-methylaminomethyl-2-thiouridylate methyltransferase; tRNA mitochondrial 2-thiouridylase; TRNT1 | |
| Full length human recombinant protein of human TRMU produced in HEK293T cell. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Canine, Human, Mouse | |
| Antibody | |
| IgG2a |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.