Learn More
Trolamine, Mikromol™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
Descrizione
Trolamine
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Trolamine |
| CAS | 102-71-6 |
| Nomi componenti o analita | Trolamine |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C6 H15 N O3 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Trolamine, 2,2',2'-Nitrilotriethanol, 2,2',2'-Nitrilotrisethanol, Ethanol, 2,2',2'-nitrilotri- (8CI), 2,2',2'-Nitrilotris[ethanol], 2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]ethanol, Alkanolamine 244, Biafine, Daltogen, N,N,N-Tri(2-hydroxyethyl)amine, NSC 36718, Nitrilotriethanol, Rhenofit 3555, S 80, S 80 (amine), Sterolamide, Sting-Kill, TEA, TEA (amino alcohol), TEA 99LFG, TEOA, Tri(2-hydroxyethyl)amine, Triethanolamin, Triethanolamine, Tris(2-hydroxyethyl)amine, Tris-amino Ultra PC, tris-(2-Hydroxyethyl)amine, Tris(beta-hydroxyethyl)amine |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H15NO3/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10/h8-10H,1-6H2 |
| SMILES | OCCN(CCO)CCO |
| IUPAC Name | 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]ethanol |
| Vedi altri risultati |