Learn More
Syngene™ Trolley with Feet
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-7184513 Sfoglia Tutto Syngene Prodotti
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
81.28 cm
121.92 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16534341
Marca: Syngene™ SYN32TRF
Fixed trolley equipped with 4 feet.
  • 4 leveling feet
Specifica
Larghezza (sistema imperiale) 32 in.
Include Feet
Larghezza (sistema metrico) 81.28 cm
Product Type Trolley