Learn More
Miele Professional™ Sistema di trasporto
Sfoglia Tutto Miele Prodotti
Click to view available options
:
4 level
Descripción
- Per lo stoccaggio e il trasporto di cesti e inserti
- Suddiviso in 4 livelli, regolabili di 102,5 mm
- Mobile con 4 rotelle arrestabili
- Dimensioni carico 549 x 599 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Materiale | in acciaio inox |
| Product Type | Sistema di trasporto/conservazione |
| Colore | in acciaio inox |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio |
| Profondità (sistema metrico) | 662 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 1,985 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 616 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido