Learn More
Tromethamine, Multi-Compendial, U.S.P., J.T. Baker™
Codice prodotto. 15588244 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
Codice prodotto. 15588244
Marca: Avantor J.T.Baker 410201
Identificatori chimici
CAS 77-86-1
Formula molecolare C4H11NO3
Molecular Weight (g/mol) 121.136
InChI Key LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trometamol, tris, tromethamine, tris hydroxymethyl aminomethane, tham, trisamine, tris buffer, trizma, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, tris base
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC Name 2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Specifica
Materiale o nome chimico Tromethamine
Imballaggio Poly Bottle
Quantità 500 g
Peso formulazione 121.14
Grado Multi-Compendial/USP