Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tropaeolin O
Codice prodotto. 11378977
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
Codice prodotto. 11378977
Marca: Thermo Scientific Chemicals 038708.04
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 547-57-9 | C12H10N2NaO5S | 317.271 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 547-57-9
Formula molecolare C12H10N2NaO5S
Molecular Weight (g/mol) 317.271
Numero MDL MFCD00007499
InChI Key YOGUPPQYRWYKGT-IRIIKGHASA-N
Sinonimo Acid Orange 6; C.I. 14270
PubChem CID 87071197
IUPAC Name 4-[(2Z)-2-(2-hydroxy-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)hydrazinyl]benzenesulfonic acid;sodium
SMILES C1=CC(=CC=C1NN=C2C=CC(=O)C=C2O)S(=O)(=O)O.[Na]
Specifica
Materiale o nome chimico Tropaeolin O
Indice di Merck 14,9775
Informazioni di solubilità Soluble in water and alcohol
Peso formulazione 316.27
Colore Brown to Orange
Quantità 2 g
Forma fisica Powder