Learn More
Tropine, 98%
Codice prodotto. 10533691 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 10533691
Marca: Thermo Scientific Acros 140560250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 120-29-6 | C8H15NO | 141.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 120-29-6
Formula molecolare C8H15NO
Molecular Weight (g/mol) 141.21
Numero MDL MFCD00005551
InChI Key CYHOMWAPJJPNMW-RNFRBKRXSA-N
Sinonimo tropine, 1r,5r-8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-ol, endo-8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-ol, spectrum3_001840, 1r,5r-8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3beta-ol
PubChem CID 6101956
IUPAC Name (1R,5R)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol
SMILES CN1C2CCC1CC(C2)O
Specifica
Materiale o nome chimico Tropine
Punto di fusione 62.0°C to 64.0°C
Colore White to Yellow
Densità 1.0400g/mL
Punti di ebollizione 233.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Beilstein 21, 16
Indice di Merck 15, 9960
Gravità specifica 1.04
Informazioni di solubilità Solubility in water: 100g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ether and chloroform, freely soluble in alcohol
Peso formulazione 141.21
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tropine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.