Learn More
Tropine DL-tropate, 99%
Descrizione
Tropine DL-tropate is used as a reduces brain levels of acetylcholine, Competitive nonselective antagonist at central and peripheral muscarinic acetylcholine receptors, used in opthalmology to dilate the pupil and in efforts of resuscitation in the treatment of bradycardia and cardiac arrest.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 g |
| Descrizione | White |
| Da utilizzare con (applicazione) | Reduces brain levels of acetylcholine |
| Saggio | 99% |
| Peso formulazione | 289.37g/mol |
| Sensibilità | Light Sensitive |
| Product Type | Signal Transduction Reagent |
| Forma | Powder |
| Beilstein | 91260 |
| InChI Key | RKUNBYITZUJHSG-UHFFFAOYNA-N |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Tropine DL-tropat
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 2
- H300-Letale se ingerito.
- H330-Letale se inalato.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P330-Sciacquare la bocca.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
- MIXTURE LIST-Contiene: Tropine DL-tropate