Learn More
Tropinone, 99%
Codice prodotto. 11351477
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11351477
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L02011.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 532-24-1 | C8H13NO | 139.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 532-24-1
Formula molecolare C8H13NO
Molecular Weight (g/mol) 139.20
Numero MDL MFCD00005549
InChI Key QQXLDOJGLXJCSE-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo tropinone, 8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, 3-tropanone, tropanone, tropanon, tropinon, tropionone, 3-tropinone, 8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, 8-methyl, 1.alpha.h,5.alpha.h-tropan-3-one
PubChem CID 79038
IUPAC Name 8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one
SMILES CN1C2CCC1CC(=O)C2
Specifica
Materiale o nome chimico Tropinone
Punto di fusione 40°C to 43°C
Punti di ebollizione 227°C
Punto d'infiammabilità 90°C (194°F)
Odore Odorless
Quantità 5 g
Beilstein 2329
Peso formulazione 139.2
Percent Purity 99%