Learn More
Tropone, 97%
Codice prodotto. 11350064
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11350064
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L00473.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 539-80-0 | C7H6O | 106.124 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 539-80-0
Formula molecolare C7H6O
Molecular Weight (g/mol) 106.124
Numero MDL MFCD00014331
InChI Key QVWDCTQRORVHHT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tropone, 2,4,6-cycloheptatrien-1-one, tropon, unii-co48x7sufh, co48x7sufh, cycloheptatrienone, 1-cyclohepta-2,4,6-trienone, 2,4,6-cycloheptatriene-1-one
PubChem CID 10881
IUPAC Name cyclohepta-2,4,6-trien-1-one
SMILES C1=CC=CC(=O)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Tropone
Densità 1.094
Punti di ebollizione 91°C to 92°C (4 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.615
Quantità 1 g
Beilstein 1902335
Peso formulazione 106.12
Percent Purity 97%