Learn More
TRPC4AP Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
132.87€ - 359.47€
Specifica
Antigene TRPC4AP
Concentrazione 0.53 mg/mL
Applicazioni Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16810414
Vedere i documenti
Proteintech
12606-1-AP-20UL
20 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16800414
Vedere i documenti
Proteintech
12606-1-AP-150UL
150 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Substrate-specific adapter of a DCX (DDB1-CUL4-X-box) E3 ubiquitin-protein ligase complex required for cell cycle control. The DCX(TRUSS) complex specifically mediates the polyubiquitination and subsequent degradation of MYC. Also participates in the activation of NFKB1 in response to ligation of TNFRSF1A, possibly by linking TNFRSF1A to the IKK signalosome. Involved in JNK activation via its interaction with TRAF2. Also involved in elevation of endoplasmic reticulum Ca(2+) storage reduction in response to CHRM1.
Specifica
Specifica
TRPC4AP
Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Rat, Mouse, Human
Q8TEL6, Q9JLV2
26133, 362247, 56407
TRPC4AP Fusion Protein Ag3299
Primary
-20°C
TRPC4AP
0.53 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
C20orf188, Protein TAP1, Protein TRUSS, Trp4 associated protein, Trpc4 associated protein, TRPC4AP, TRRP4AP, TRUSS
Trpc4ap
IgG
Antigen Affinity Chromatography