Learn More
Heathrow Scientific™ True North™ Corrugated Freezer Boxes
Sfoglia Tutto Heathrow Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità:
50 Vials
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Made from corrugated polypropylene
- Easy self-assemble boxes shipped flat-packed
- More durable than card boxes as they are not susceptible to moisture
- Significantly reduces the chance of mold
- Dividers included with the boxes
- Store down to temperatures of -80°C
Specifica
Specifica
| Colore | Natural |
| Materiale | Polypropylene |
| Forma | Rectangular |
| Tipo | Freezer Box |
| Capacità | 50 Vials |
| Include | Dividers |
| Min. Temperature (Metric) | -80°C |
| Quantità | 10 Pack |
| Dimensioni (L x P x A) | 18.79 x 19.81 x 4.06 cm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 7.4 in. |
| Vedi altri risultati |