Learn More
Heathrow Scientific True North™ Cryogenic Vial 2.0 mL
Codice prodotto. 15939105 Sfoglia Tutto Heathrow Scientific Prodotti
Click to view available options
Colore chiusura:
Assorted, Blue
Natural
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Codice prodotto. 15939105
Marca: Heathrow Scientific HS23202N
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The True North™ Cryogenic Vial's innovative design saves space in your freezer. The vials are non-pyrogenic, non-cytotoxic, and DNase, RNase free.
  • Puncture/rupture-resistance polypropylene vial
  • Silicone lid seal & patented easy-grip faceted lid with ergonomic 1.5 twist to open and close
  • Flush cap saves space during storage
  • Printed writing area and graduations
  • Sterile packed in resealable bags
  • Includes traceable sterility certificate
  • Recommended for mechanical freezers and vapor phase LN2 (-196°)
  • Disposable
Specifica
Colore Natural
Certificazione/Conformità Traceable Sterility
Product Type Vial
Colore chiusura Natural
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 2.0 mL
Forma del fondo Skirted
Materiale Polypropylene
Stile filo External
Da utilizzare con (applicazione) Vapor Phase LN2
Da utilizzare con (apparecchiatura) Mechanical Freezer
Lunghezza (sistema metrico) 12 mm
N. per custodia 500
N. per confezione 50
Senza RNasi Yes
Vapore LN2 (a -150 °C) Yes, to -196°C
Sterilità Sterile
Monouso Single-use
Graduated Yes
Materiale chiusura Silicone
Senza Dnasi Yes
Altezza (sistema metrico) 49 mm
Tipo di chiusura Silicone Lid Seal