missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Trypsin, Porcine Pancreas

Codice prodotto. 11402932 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11402932

Marca: MP Biomedicals™ 0215357180

Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Typical use for this product is in removing adherent cells from a culture surface. The concentration of trypsin necessary to dislodge cells from their substrate is dependent primarily on the cell type and the age of the culture.

  • CAS Number: 9002-07-7
  • Molecular Weight: Approximately 23,000 or 22000 (for human)
  • Composition: Trypsin is composed of two subunits, a-trypsin and b-trypsin. a-Trypsin is composed of two peptide chains and b-trypsin is composed of one chain.
  • Activity: One BAEE unit will produce a DA253 of 0.001 per minute at pH 7.6 at 25°C using BAEE as substrate. Reaction volume = 3.2mL (1 cm light path).
    One TAME unit hydrolyzes 1 umole of p-toluene-sulfonyl-L-arginine methyl ester (TAME) per minute at 25°C, pH 8.2, in the presence of 0.001 M calcium ion.
    One USP trypsin unit is the activity causing a change in absorbance of 0.003 per minute under the conditions specified.
  • Activity Conversion:1 TAME unit = 19.2 USP or NF units = 57.5 BAEE Units
  • Composition: Trypsin is composed of two subunits, a-trypsin and b-trypsin. a-Trypsin is composed of two peptide chains and b-trypsin is composed of one chain.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Da utilizzare con (applicazione) Release adherent cells from tissue culture plates for passaging
Tipo di campione Porcine
Content And Storage 4°C
Forma Powder
Quantità 100 g
Product Type Trypsin
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Trypsin 1:250, Virus Free
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: trypsin
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato