Learn More
MP Biomedicals™ Trypsin, Porcine Pancreas
Codice prodotto. p-3575921 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11402932
Marca: MP Biomedicals™ 0215357180
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Typical use for this product is in removing adherent cells from a culture surface. The concentration of trypsin necessary to dislodge cells from their substrate is dependent primarily on the cell type and the age of the culture.
  • CAS Number: 9002-07-7
  • Molecular Weight: Approximately 23,000 or 22000 (for human)
  • Composition: Trypsin is composed of two subunits, a-trypsin and b-trypsin. a-Trypsin is composed of two peptide chains and b-trypsin is composed of one chain.
  • Activity: One BAEE unit will produce a DA253 of 0.001 per minute at pH 7.6 at 25°C using BAEE as substrate. Reaction volume = 3.2mL (1 cm light path).
    One TAME unit hydrolyzes 1 umole of p-toluene-sulfonyl-L-arginine methyl ester (TAME) per minute at 25°C, pH 8.2, in the presence of 0.001 M calcium ion.
    One USP trypsin unit is the activity causing a change in absorbance of 0.003 per minute under the conditions specified.
  • Activity Conversion:1 TAME unit = 19.2 USP or NF units = 57.5 BAEE Units
  • Composition: Trypsin is composed of two subunits, a-trypsin and b-trypsin. a-Trypsin is composed of two peptide chains and b-trypsin is composed of one chain.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Release adherent cells from tissue culture plates for passaging
Tipo di campione Porcine
Content And Storage 4°C
Forma Powder
Quantità 100 g
Product Type Trypsin
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Trypsin 1:250, Virus Free
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: trypsin