Learn More
Tryptamine, 98%
Codice prodotto. p-4509383 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
Codice prodotto. 10720891
Marca: Thermo Scientific Acros 186120100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 61-54-1 | C10H12N2 | 160.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 61-54-1
Formula molecolare C10H12N2
Molecular Weight (g/mol) 160.22
Numero MDL MFCD00005661
InChI Key APJYDQYYACXCRM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tryptamine, 2-1h-indol-3-yl ethanamine, 3-2-aminoethyl indole, 1h-indole-3-ethanamine, 2-3-indolyl ethylamine, indol-3-ethylamine, indole, 3-2-aminoethyl, 2-indol-3-yl ethylamine, 2-1h-indol-3-yl ethan-1-amine, tryptamin
PubChem CID 1150
ChEBI CHEBI:16765
IUPAC Name 2-(1H-indol-3-yl)ethanamine
SMILES NCCC1=CNC2=CC=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico Tryptamine
Punto di fusione 113.0°C to 117.0°C
Colore White
Punti di ebollizione 137.0°C (0.1 mmHg)
Punto d'infiammabilità 185°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 10 g
Beilstein 22,I,636
Indice di Merck 15,9976
Informazioni di solubilità Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in ethanol and acetone, practically insoluble in ether, benzene and, chloroform
Peso formulazione 160.22
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder or Flakes