Learn More
Tryptamine hydrochloride, 98%
Product Code. 10193010 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Unit Size:
100g
10g
5g
Product Code. 10193010
Brand: Thermo Scientific Acros 157980100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 343-94-2 | C10H12N2·HCl | 196.68 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 343-94-2
Formula molecolare C10H12N2·HCl
Molecular Weight (g/mol) 196.68
Numero MDL MFCD00012682
InChI Key KDFBGNBTTMPNIG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tryptamine hydrochloride, 3-2-aminoethyl indole hydrochloride, 2-1h-indol-3-yl ethanamine hydrochloride, 1h-indole-3-ethanamine, monohydrochloride, tryptamine monohydrochloride, tryptaminehydrochloride, ccris 4419, indole-3-ethylamine hydrochloride, 3-2-aminoethyl-1h-indole monohydrochloride, beta-indole-ethylamine hydrochloride
PubChem CID 67652
IUPAC Name 2-(1H-indol-3-yl)ethanamine;hydrochloride
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)CCN.Cl
Specifications
Materiale o nome chimico Tryptamine hydrochloride
Nota nome 98%
Punto di fusione 253°C to 255°C
Colore Beige to Orange
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 10 g
Beilstein 22, I, 636
Indice di Merck 14, 9796
Informazioni di solubilità Solubility in water: 64g/L (20°C)
Peso formulazione 196.68
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Tryptamine hydrochloride
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.