Learn More
Tryptophan, Mikromol™
Codice prodotto. 30051458
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
Codice prodotto. 30051458
Marca: Mikromol MM1267.010025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Tryptophan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico DL-Tryptophan
CAS 54-12-6
Nomi componenti o analita DL-Tryptophan
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C11 H12 N2 O2
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Tryptophan, N-Acetyltryptophan Imp. A (EP), N-Acetyltryptophan Impurity A
InChI Formula InChI=1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)
SMILES NC(Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)O
IUPAC Name 2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 204.23
Quantità 25 mg
Peso formulazione 204.0899 g/mol