Learn More
Thermo Scientific™ TSG General Purpose Refrigerators - Boxed
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-9384003 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
400 L
700 L
1500 L
Door Style:
Glass
Solid
Tipo di spina:
EU
UK
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17127738
Marca: Thermo Scientific™ TSG1500REGBV
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
The TSG Series of general purpose refrigerators are built with the performance, security, and quality features you have come to expect from Thermo Scientific™.
The Thermo Scientific™ TSG Series general purpose laboratory refrigerators are designed with your needs in mind. The TSG series is ideal for the demanding requirements of daily use in research, clinical, and industrial laboratories storing reagents, media, proteins, and samples used daily in the lab.
TSG Series General Purpose Refrigerators are designed with your laboratory in mind, combining the performance, security, and quality required for everyday laboratory applications.
  • Wide range of sizes from 400 L to 1500 L double door
  • Glass door (triple pane) and solid door configurations
  • Whisper quite operation < 50 dBA
  • White painted interior and exterior
  • Adaptive Defrost
  • Temperature, door ajar, and power failure (with battery backup) alarms.
  • Low heat output
  • Rear access port
  • Keyed Lock
  • LED interior lighting
  • Green hydrocarbon refrigerants
  • Remote alarm contacts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione TSG Series General Purpose Laboratory Refrigerator
Capacità (sistema metrico) 1500 L
Temperatura (punto di regolazione) +5°C
Refrigerante R290
Door Style Glass
No. of Doors 2
Ripiani 8 Adjustable
Capacità (sistema metrico) ripiano 30 kg
Materiale armadietto Steel
Finitura esterna Painted Steel
Interno Painted Steel
Certificazione/Conformità CE
Ruote Yes
Tipo di controllo Digital Microprocessor
Porte 1 Rear Access Port
Warranty 36 Months
Sbrinamento Adaptive Defrost
Tipo di imballaggio Boxed
Opzioni di monitoraggio Alarm
Sicurezza dell'accesso Key Lock
Compatibilità Smart View Smart-Vue Pro Compatible
Dimensioni interne (L x P x A) 690 x 1300 x 1510 mm
Dimensioni esterne (L x P x A) 837 x 1440 x 2082 mm
Tipo di spina EU
Tensione 230 V
Requisiti elettrici 230 V/50 Hz
Frequenza 50 Hz
Green Features Energy Efficient
Peso di spedizione (sistema metrico) 283 kg