Learn More
Abnova™ TSPO Recombinant Protein
Codice prodotto. p-3722985
Click to view available options
Quantità:
10 μg
25 μg
Dimensione della confezione:
10µg
25µg
Codice prodotto. 16122401
Marca: Abnova™ H00000706P01.10ug
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Specifica
Numero di accesso AAH01110.1
Da utilizzare con (applicazione) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulazione 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID gene (immissione) 706
Peso molecolare 44.33
Nome TSPO (Human) Recombinant Protein (P01)
Intervallo di pH 8
Metodo di preparazione In vitro wheat germ expression system
Metodo di purificazione Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Analisi di controllo qualità 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Quantità 10 μg
Sorgente Wheat Germ (in vitro)
Immunogeno MAPPWVPAMGFTLAPSLGCFVGSRFVHGEGLRWYAGLQKPSWHPPHWVLGPVWGTLYSAMGYGSYLVWKELGGFTEKAVVPLGLYTGQLALNWAWPPIFFGARQMGWALVDLLLVSGAAAATTVAWYQVSPLAARLLYPYLAWLAFATTLNYCVWRDNHGWHGGRRLPE
Requisiti di stoccaggio Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias gene BZRP/DBI/IBP/MBR/PBR/PKBS/PTBR/mDRC/pk18
Nome comune TSPO
Simbolo del gene TSPO
Cross-reattività Human
Specie Wheat Germ (in vitro)
Recombinant Recombinant
Tag proteine GST
Forma Solution