Learn More
Abnova™ TSPO Recombinant Protein
Codice prodotto. 16132401
Click to view available options
Quantità:
10 μg
25 μg
Dimensione della confezione:
10µg
25µg
Codice prodotto. 16132401
Marca: Abnova™ H00000706P01.25ug
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulazione 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Peso molecolare 44.33
Nome Human TSPO Full-length ORF Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Intervallo di pH 8
Metodo di preparazione In vitro wheat germ expression system
Metodo di purificazione Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Analisi di controllo qualità 12.5% SDS-PAGE stained with Coomassie Blue
Quantità 25 μg
Sorgente Wheat Germ (in vitro)
Requisiti di stoccaggio -80°C
Cross-reattività Human
Recombinant Recombinant
Forma Solution