Learn More
Prestige Medical TST Indicator Strips
Codice prodotto. 14862041
Click to view available options
Quantità:
50 Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 14862041
Marca: Prestige Medical 219277
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
TST Indicator Strips 126°C. Box of 50 strips.
  • TST Indicator Strips 126°C Box of 50 Strips
Specifica
Product Type Indicator Strip
Temperatura (sistema imperiale) 258.8°F
Temperatura (sistema metrico) 126°C
Quantità 50 Pk.