Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tube
Codice prodotto. 11734518
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11734518
Marca: Saint Gobain Life Sciences D1069692
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Capacità (sistema metrico) 60 mL
Lunghezza (sistema metrico) 245 mm
Materiale PFA
Da utilizzare con Trace metal analysis
Include Cap
Diametro (sistema metrico) interno 19 mm
Diametro (sistema metrico) 22 mm