Learn More
Grant Instruments™ Tube Adaptor for Grant 360°C Vertical Rotators
Codice prodotto. 11421078
Click to view available options
Capacità:
Up to 15 mL
Up to 50 mL
N. di posizioni:
10
18
22
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11421078
Marca: Grant Instruments™ PRSC10
For use with Grant PTR-25 or PTR-35 360° Vertical Rotators
Heavy duty tube adaptor for use with Grant PTR-35 360° Vertical Multifunctional Rotator:
  • PRSC-10:
    • 10 x 30mm dia. tubes
    • Capacity: up to 50mL
  • PRSC-22:
    • 22 x 15mm dia. tubes
    • Capacity: up to 15mL
Heavy duty tube adaptor for use with Grant PTR-25 360° Vertical Rotator:
  • PRSC-18 Tube adaptor
    • 18 x 14 or 15mm dia. tubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità Up to 50 mL
Dimensioni provetta 30 mm
Product Type Heavy-duty Tube Adapter
Da utilizzare con (apparecchiatura) PTR-35 360° Vertical Multifunctional Rotator
N. di posizioni 10