Learn More
Velp Scientifica™ Tube Adaptor
Sfoglia Tutto Velp Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Serie UDK
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- For use with UDK Series Distillation Units
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema metrico) | 260 mm |
| Tipo | Spacer |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Serie UDK |
| Diameter (Metric) Outside | 48mm |
| Quantità | 1Each |