Learn More
OHAUS™ Tube Block
Codice prodotto. 15712549 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Capacità:
Conical Tubes
Cryotubes
Eppendorf Tubes
Tubes
No. of Places:
4
8
9
24
30
Dimensioni provetta:
0.5 mL
1.5 mL
15 mL
2 mL
5 mL
5 to 7 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15712549
Marca: OHAUS™ 30400129
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
OHAUS™ Tube Block is constructed of Valox 357 Plastic and accommodates a variety of tubes.
  • Designed to securely hold tubes in place
  • Applications include: cell cultures, bacterial and yeast cultures, immunoassays, protein studies, blotting techniques, staining and destaining gels. solubility studies, extraction procedures, DNA, RNA, hybridizations, enzyme reactions, ELISA assays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Block For 30 X 0.5 mL Tubes
Da utilizzare con (apparecchiatura) Shaker
Capacità Tubes
Materiale Valox 357 Plastic
No. of Places 30
Tipo Block
Dimensioni provetta 0.5 mL
Dimensioni (L x P) 10.20 cm x 14.20 cm
Dimensioni (L x P x A) 10.2 x 14.2 x 4.6 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 4.00 in.
Lunghezza (sistema metrico) 10.20 cm
Larghezza (sistema imperiale) 5.60 in.
Larghezza (sistema metrico) 14.20 cm
Altezza (sistema imperiale) 1.80 in.
Altezza (sistema metrico) 4.600 cm
Profondità (sistema imperiale) 4.00 in.
Profondità (sistema metrico) 10.20 cm