Learn More
Ohaus™ Tube Block Cover
Codice prodotto. 15712669 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
0.5, 1.5, 2.0 mL Tube Blocks
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15712669
Marca: Ohaus™ 30400252
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
OHAUS™ Tube Block Cover is suitable for use with various tube block sizes.
  • For use with Tube Blocks
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Tube Block Cover
Materiale Plasitc
Profondità (sistema imperiale) 4.90 in.
Profondità (sistema metrico) 12.40 cm
Dimensioni (L x P) 12.40 x 8.10 cm
Altezza (sistema imperiale) 0.60 in
Altezza (sistema metrico) 1.5 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 4.90 in.
Lunghezza (sistema metrico) 12.40 cm
Larghezza (sistema imperiale) 3.20 in.
Larghezza (sistema metrico) 8.10 cm
Colore Clear
Descrizione Cover For 0.5mL/1.5mL/2.0mL Tube Blocks
Da utilizzare con (apparecchiatura) 0.5, 1.5, 2.0 mL Tube Blocks