Learn More
Micronova™ Tube Brushes
Sfoglia Tutto Micronova Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) setole:
0.63 cm
1.27 cm
1.9 cm
2.54 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Product Type: Tube Brush
- Material: Polypropylene
- Color: White
- Handle Type: Round
- Head Type: Microfilament Fiber
- Tip Type: Flat
- Length: 46 cm (18 in.)
- Sterility: Non-Sterile
- Autoclavable: Yes
- For Use With (Application): Cleaning
Specifica
Specifica
| Product Type | Tube Brush |
| Bristle Material | Polypropylene |
| Bristle Type | Medium Stiffness |
| Color-coded | No |
| Materiale maniglia | Polypropylene |
| Handle Type | Round |
| Tipo di punta | Flat |
| Sterilità | Non-sterile |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 Certified Facility |
| Vedi altri risultati |