Learn More
Micronova™ Tube Brushes
Codice prodotto. 17185274 Sfoglia Tutto Micronova Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) setole:
0.63 cm
1.27 cm
1.9 cm
2.54 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17185274
Marca: Micronova™ BRPL1218
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Tube Brushes are made of white polypropylene and are fitted with a microfilament fiber brush head. They are suitable for cleaning around elbow fittings and in tight spaces.
  • Product Type: Tube Brush
  • Material: Polypropylene
  • Color: White
  • Handle Type: Round
  • Head Type: Microfilament Fiber
  • Tip Type: Flat
  • Length: 46 cm (18 in.)
  • Sterility: Non-Sterile
  • Autoclavable: Yes
  • For Use With (Application): Cleaning
Specifica
Product Type Tube Brush
Bristle Material Polypropylene
Bristle Type Medium Stiffness
Color-coded No
Materiale maniglia Polypropylene
Handle Type Round
Tipo di punta Flat
Sterilità Non-sterile
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità ISO 9001 Certified Facility
Colore White
Diametro (sistema imperiale) setole 0.5 in.
Diametro (sistema metrico) setole 1.27 cm
Monouso Reusable
Da utilizzare con (applicazione) Cleaning
Lunghezza (sistema imperiale) 18 in.
Lunghezza (sistema metrico) 46 cm
Materiale Polypropylene
Imballaggio Individually Packaged
Quantità 1 Ea.
Peso (sistema imperiale) 1 oz.
Peso (sistema metrico) 28.35 g