Learn More
Micronova™ Tube Brushes
Codice prodotto. p-200109619 Sfoglia Tutto Micronova Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) setole:
0.63 cm
1.27 cm
1.9 cm
2.54 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17175274
Marca: Micronova™ BRPL118
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Tube Brushes are made of white polypropylene and are fitted with a microfilament fiber brush head. They are suitable for cleaning around elbow fittings and in tight spaces.
  • Product Type: Tube Brush
  • Material: Polypropylene
  • Color: White
  • Handle Type: Round
  • Head Type: Microfilament Fiber
  • Tip Type: Flat
  • Length: 46 cm (18 in.)
  • Sterility: Non-Sterile
  • Autoclavable: Yes
  • For Use With (Application): Cleaning
Specifica
Product Type Tube Brush
Bristle Material Polypropylene
Bristle Type Medium Stiffness
Color-coded No
Materiale maniglia Polypropylene
Handle Type Round
Tipo di punta Flat
Sterilità Non-sterile
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità ISO 9001 Certified Facility
Colore White
Diametro (sistema imperiale) setole 1 in.
Diametro (sistema metrico) setole 2.54 cm
Monouso Reusable
Da utilizzare con (applicazione) Cleaning
Lunghezza (sistema imperiale) 18 in.
Lunghezza (sistema metrico) 46 cm
Materiale Polypropylene
Imballaggio Individually Packaged
Quantità 1 Ea.
Peso (sistema imperiale) 1 oz.
Peso (sistema metrico) 28.35 g