Learn More
Julabo™ Tube Clamps for Baths
Click to view available options
Capacità:
0.75 in. I.D. Reinforced tubing
1 in. I.D. Reinforced tubing
12mm /0.5 in. ID. Reinf. tubing
8mm I.D.CR tubing
CR 10 mm ID, Reinf. 8 mm ID tubing
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | CF31, CF41 Cryo-compact circulator, F25-HL, F32-HE, F32-HL refrigerated/heating circulator |
| Tipo | Tube Clamp |
| Capacità | 0.75 in. I.D. Reinforced tubing |
| Size | 3 |