Learn More
Buerkle™ Tube Cleaning Brush
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
40 cm
60 cm
80 cm
100 cm
300 cm
Diametro (sistema metrico) setole:
25 mm
50 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Manufactured from PVC and stainless steel
- Available in a range of lengths
Specifica
Specifica
| Product Type | Cleaning Brush |
| Diametro (sistema metrico) setole | 25 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Used for Cleaning |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Zone Sampler |
| Lunghezza (sistema metrico) | 60 cm |
| Materiale | PVC, Stainless Steel |