Learn More
Buerkle™ Tube Cleaning Brush
Codice prodotto. 15386277 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
40 cm
60 cm
80 cm
100 cm
300 cm
Diametro (sistema metrico) setole:
25 mm
50 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15386277
Marca: Buerkle™ 53045300
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The Tube Cleaning Brush is ideal for cleaning zone samplers.
  • Manufactured from PVC and stainless steel
  • Available in a range of lengths
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Bristle Material PVC
Materiale maniglia Stainless steel
Colore Black with White Bristles
Diametro (sistema metrico) setole 50 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) 50 mm dia. Samplers
Lunghezza (sistema metrico) 300 cm
Peso (sistema metrico) 0.436 kg