Learn More
Gosselin™ Tappi per provette in LDPE Gosselin™
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blue
Giallo
Green
Naturale
Red
Rosso
Verde
Yellow
Product Type:
Ribbed Closure Plug
Spina diritta
Straight Plug
Tappo con alette
Tappo dritto
Da utilizzare con (apparecchiatura):
10 mm Tube
11 mm Tube
13.5 mm Tube
18.5 mm Tube
Diam. int. -11 mm Provetta di versamento
Provette
Provette senza bordo
Rack o centrifuga
Quantità:
1000/Bag
1500 sacchetti
2000 sacchetti
2500 sacchetti
3000 Bag
3000 sacchetti
4000 sacchetti
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 12000
pezzi 1500
pezzi 2000
pezzi 2500
pezzi 3000
pezzi 4000
Descrizione
- All closures vertically ribbed for easier grip
- Protected with a polyethylene outer bag to prevent particle contamination
Specifica
Specifica
| Product Type | Tappo con alette |
| Materiale | LDPE |
| Colore | Naturale |
| Quantità | 1500 sacchetti |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 13.5 mm Tube |