Learn More
Gosselin™ Tappi per provette in LDPE Gosselin™
Codice prodotto. 11738603
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blue
Giallo
Green
Naturale
Red
Rosso
Verde
Yellow
Product Type:
Ribbed Closure Plug
Spina diritta
Straight Plug
Tappo con alette
Tappo dritto
Da utilizzare con (apparecchiatura):
10 mm Tube
11 mm Tube
13.5 mm Tube
18.5 mm Tube
Diam. int. -11 mm Provetta di versamento
Provette
Provette senza bordo
Rack o centrifuga
Quantità:
1000/Bag
1500 sacchetti
2000 sacchetti
2500 sacchetti
3000 Bag
3000 sacchetti
4000 sacchetti
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 12000
pezzi 1500
pezzi 2000
pezzi 2500
pezzi 3000
pezzi 4000
Codice prodotto. 11738603
Marca: Gosselin™ BA10035
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Suitable for different usage of tubes and applications. Gosselin™ Tube Closures are offered in straight, winged, skirted, or screw cap styles and are manufactured from PE plastic.
  • All closures vertically ribbed for easier grip
  • Protected with a polyethylene outer bag to prevent particle contamination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Ribbed Closure Plug
Materiale LDPE
Colore Yellow
Quantità 3000 Bag
Sterilità Sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) 10 mm Tube