Learn More
Gosselin™ Tappi per provette in LDPE Gosselin™
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blue
Giallo
Green
Naturale
Red
Rosso
Verde
Yellow
Product Type:
Ribbed Closure Plug
Spina diritta
Straight Plug
Tappo con alette
Tappo dritto
Da utilizzare con (apparecchiatura):
10 mm Tube
11 mm Tube
13.5 mm Tube
18.5 mm Tube
Diam. int. -11 mm Provetta di versamento
Provette
Provette senza bordo
Rack o centrifuga
Quantità:
1000/Bag
1500 sacchetti
2000 sacchetti
2500 sacchetti
3000 Bag
3000 sacchetti
4000 sacchetti
missing translation for 'unitSize'
pezzi 1000
pezzi 12000
pezzi 1500
pezzi 2000
pezzi 2500
pezzi 3000
pezzi 4000
Description
- All closures vertically ribbed for easier grip
- Protected with a polyethylene outer bag to prevent particle contamination
Spécification
Spécification
| Product Type | Tappo con alette |
| Materiale | LDPE |
| Colore | Bianco |
| Quantità | 1500 sacchetti |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 13.5 mm Tube |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu