Learn More
OHAUS™ Tube Holder
Codice prodotto. 15712649 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Capacità:
14 to 19 mm Tubes
18 x 0.5 mL Microtubes
20 to 25 mm Tubes
24 x 1.5 to 2 mL Microtubes
9 to 13 mm Tubes
Microtubes
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 15712649
Marca: OHAUS™ 30400229
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
OHAUS™ Tube Holder is constructed of polyethylene foam and can be used in a range of applications.
  • Can be used on all vortex mixers
  • Increase throughput by mixing multiple samples at one time
  • Constructed of polyethylene foam
  • Choose the appropriate holder for the sample size, or select the flat insert and cut out to suit custom specifications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 9 to 13 mm Tubes
Dimensioni provetta 9 to 13 mm
Product Type Tube Holder
Materiale Foam
Descrizione Holder For 9-13 mm Tubes, Pack of 2
N. di posizioni 8
Quantità confezione 2/Pk.