Learn More
OHAUS™ Tube Holder
Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Capacità:
14 to 19 mm Tubes
18 x 0.5 mL Microtubes
20 to 25 mm Tubes
24 x 1.5 to 2 mL Microtubes
9 to 13 mm Tubes
Microtubes
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Descrizione
- Can be used on all vortex mixers
- Increase throughput by mixing multiple samples at one time
- Constructed of polyethylene foam
- Choose the appropriate holder for the sample size, or select the flat insert and cut out to suit custom specifications
Specifica
Specifica
| Capacità | 9 to 13 mm Tubes |
| Dimensioni provetta | 9 to 13 mm |
| Product Type | Tube Holder |
| Materiale | Foam |
| Descrizione | Holder For 9-13 mm Tubes, Pack of 2 |
| N. di posizioni | 8 |
| Quantità confezione | 2/Pk. |