Learn More
Eppendorf™ MixMate Tube Holder
Codice prodotto. 10691104 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Capacità provette:
0.2 mL
0.5 mL
2 mL
N. di posizioni:
24
96
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10691104
Marca: Eppendorf™ 5353040121
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed for use with MixMate Vortex Mixer
  • Tube Holders for Eppendor MixMate™
  • The 3-in-1 mixer for plates, tubes and vortex mixing
  • High speed instrument guarantees complete mixing of your samples in seconds
  • Outstanding 2D Mix-Control provides optimized mixing with anti-spill technology
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità provette 0.5 mL
Product Type Tube Holder
Da utilizzare con (apparecchiatura) 24 x 0.5mL reaction vessels
N. di posizioni 24