Learn More
Fisherbrand™ Tube Holders
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Black Tube Holder
Blue Tube Holder
White Tube Holder
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Polystyrene Tube, 1.5 mL
Thin-walled PCR Tube, 0.3 mL
Thin-walled PCR Tube, 0.5 mL
Modello:
440
445
449
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Tipo | Blue Tube Holder |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Thin-walled PCR Tube, 0.3 mL |
| Modello | 445 |