Learn More
Buerkle™ Tube Nozzles with Cap Nut
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
13 mm nozzle
16 mm nozzle
20 mm nozzle
25 mm nozzle
Larghezza (sistema metrico):
9 mm
10 mm
13 mm
20 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Manufactured from polypropylene
- Seal of EPDM
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | EU Foodstuffs |
| Diametro (sistema metrico) | 13 mm nozzle |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Materiale | Polypropylene |
| Quantità confezione | 20/Scale |
| Dimensioni filo | 1/2 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 9 mm |
| Include | Cap nut |
| Materiale (guarnizione) | EPDM |
| Product Type | Tube Nozzle |