Learn More
Greiner Bio-One Tube, Polypropylene, Round Bottom, Non-Sterile
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2000
Descrizione
- Polypropylene tubes have particularly good thermal, chemical and mechanical stability
- Material is ideally suited for the storage of chemical and biological samples
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) | 12 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 5 mL |
| Materiale | Polypropylene |
| Lunghezza (sistema metrico) | 75 mm |
| Quantità | 250/Pk. |
| Sterilità | Non-sterile |