Learn More
Cole-Parmer™ Tube Rack
Codice prodotto. p-8011215
Click to view available options
Capacità:
12 provette
16 x 30 mL Tubes
25 provette
64 x 1.5 mL Tubes
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10774337
Marca: Cole-Parmer™ 7952096
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Tube Rack for microtubes.
  • Keep your shaking incubator running properly with these accessories for Cole-Parmer™ SH-200 Series Shakers and SI-200 Series Shaking Incubators.
  • Holds 1.5 mL, 15 mL and 50 mL sample tubes.
  • Tube Racks are held to the orbiting platform by a patent pending Magnalock system, allowing quick coupling and de-coupling without tools.
  • The angle of the tubes can be adjusted up to 30°C.
Specifica
Capacità 64 x 1.5 mL Tubes
Capacità provette 1.5 mL
Product Type Tube Rack
Da utilizzare con (apparecchiatura) S1500/1
N. di posizioni 64
Quantità confezione 1 Ea.