Learn More
Cytiva Tube Rack
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Capacità:
Tubes (50 mL)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Holds up to 55 tubes. For use with Fraction collector F9-C and ÅKTA avant.
Specifica
Specifica
| Product Type | Tube Rack |
| Capacità | Tubes (50 mL) |
| Posizioni | 55 |
| Quantità | 1 Each |