Learn More
Fisherbrand™ 3-Way Tube Racks
Codice prodotto. 11928084 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
:
interlocking to fit 4 tube sizes polypropylene autoclavable assorted (blue green pink yellow orange) Fisherbrand
Codice prodotto. 11928084
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Connect to one another on either end. Fisherbrand™ 3-Way Tube Racks include convenient finger slots moulded onto the rack and each of the three tiers to accommodate different tube sizes.
  • Polypropylene racks connect to one another on either end.
  • The tiered rack makes sample transfer and loading an easier process.
  • Finger slots are molded into the rack making them easy to pick up and move
  • Lowest level holds individual 0.2mL tubes or strips of 8 or 12 tubes with 24 wells and 6.3mm well dia.
  • Middle tier holds 0.5mL tubes with 14 wells and 7.8mm well dia.
  • Top tier holds 1.5mL tubes with 12 wells and 11mm well dia.
  • Rack measures 164 x 123 x 62mm.
  • Pack of 6 assorted colors: blue, green, natural, pink, yellow, orange
  • Autoclavable
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Colore Assorted (Blue, Green, Natural, Orange, Pink, Yellow)
Capacità Tubes (24 x .02 mL, 14 x 0.5 mL, 12 x 1.5 mL)
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con (applicazione) microtube storage and sample transfer
Quantità 6/Pk.
Dimensioni (L x P x A) 164 x 123 x 62mm
Lunghezza (sistema metrico) 164 mm
Larghezza (sistema metrico) 123 mm
Altezza (sistema metrico) 62 mm
Diametro (sistema metrico) pozzetto 24 x 6.3 mm, 14 x 7.8 mm, 12 x 11 mm