Learn More
Nickel Electro™ Stainless Steel Test Tube Rack
Codice prodotto. 11439529 Sfoglia Tutto Nickel-Electro Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Posizioni:
16
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Posizioni unitSize
11439529 16 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11439529 Fornitore Nickel Electro™ N. del fornitore 6871
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Nickel Electro™ Stainless Steel Test Tube Rack can be easily disassembled for cleaning and sterilization purposes.
  • Laboratory Test Tube rack
  • Stainless steel 304
  • Non-magnetic
  • Bright finish
  • Supplied flat packed ready for assembly
  • Suitable for test tubes with an external diameter 25mm.
Specifica
Product Type Test Tube Rack
Autoclavabile Autoclavable
Capacità Tubes (26 mm)
Materiale Stainless Steel
Posizioni 16
Dimensioni (L x P x A) 270 x 138 x 70 mm
Diametro (sistema metrico) apertura 26 mm