Learn More
Grant Instruments Tube Rotor for LMC-56
Click to view available options
Capacità:
12 x 10 to 15 mL Tubes
17 x 15 mL Tubes
24 x 10 to 15 mL Tubes
6 x 50 mL Tubes
Materiale:
Aluminum
Engineered Polymer
Stainless Steel
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Swing-out rotor
- Compatible with LMC-56
Available to fit the following:
- 12 x 10 to 15 mL Tubes
- 17 x 15 mL Tubes
- 24 x 10 to 15 mL Tubes
- 6 x 50 mL Tubes
- 6 x 50 mL Tubes
Specifica
Specifica
| Materiale | Stainless Steel |
| Tipo | Swing-out Rotor |
| Capacità | 17 x 15 mL Tubes |
| RCF max | 3,160 x g |
| Velocità max | 4,200 rpm |
| Raggio (sistema metrico) | 100 mm |
| Max. Tube Length | 120 mm |
| Max. Tube Diameter | 16 mm |
| Net Weight | 1 kg |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | LMC-56 |
| Vedi altri risultati |